Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Code produit. 12450098
Click to view available options
Volume (métrique):
125 µl à 200 µl
175 μl
200 μl
250 μl
Matériau:
Polypropylène
Polyéthylène
Verre
Verre silanisé
Type de base:
Conique
Fond plat
Polyspring
Quantité:
100
500
1000
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 12450098
Marque: Thermo Scientific™ C4012S530
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 ?non-ascii?l et 200 ?non-ascii?l.
Ces inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 et 200 ?non-ascii?l.
  • Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Insert Polyspring de 150 µl, silanisé
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Matériau Verre silanisé
Volume (métrique) 200 μl
Modèle Point tiré Polyspring
Volume (métrique) résiduel 175 μl
Type de base Conique
Volume (métrique) total 200 μl
Hauteur (métrique) 29 mm
Quantité 100
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type Insert pour échantillonneur automatique
Volume (Metric) Usable 175 μl
À utiliser avec (équipement) Flacon d’échantillonnage automatique GC, HPLC 8 mm