Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Code produit. 12470088
Click to view available options
Volume (métrique):
125 µl à 200 µl
175 μl
200 μl
250 μl
Matériau:
Polypropylène
Polyéthylène
Verre
Verre silanisé
Type de base:
Conique
Fond plat
Polyspring
Quantité:
100
500
1000
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 12470088
Marque: Thermo Scientific™ C4012530P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 ?non-ascii?l et 200 ?non-ascii?l.
Ces inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 et 200 ?non-ascii?l.
  • Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Insert Polyspring de 125 µl
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 175 μl
Modèle Point de précision
Volume (métrique) résiduel < 2 μl
Type de base Polyspring
Volume (métrique) total 175 μl
Hauteur (métrique) 29 mm
Quantité 100
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type Insert pour flacons d’échantillonnage automatique
Volume (Metric) Usable 125 μl
À utiliser avec (équipement) Flacon d’échantillonnage automatique GC, HPLC 8 mm