Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Les inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 ?non-ascii?l et 200 ?non-ascii?l.
36.33€ - 279.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
Code produit | Marque | Matériau | Volume (métrique) | Type de base | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Volume (métrique) | Type de base | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10330571
|
Thermo Scientific™
401BS-530 |
Verre | 200 μl | Conical | 100 |
40.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12440088
|
Thermo Scientific™
C4012-529 |
Verre | 200 μl | Conique | 100 |
36.33€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10185482
|
Thermo Scientific™
MTS-1 |
Polyéthylène | 125 µl à 200 µl | 500 |
53.36€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12470088
|
Thermo Scientific™
C4012-530P |
Polypropylène | 175 μl | Polyspring | 100 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10538215
|
Thermo Scientific™
C4012-530 |
Verre | 200 μl | Conical | 100 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12450098
|
Thermo Scientific™
C4012-S530 |
Verre silanisé | 200 μl | Conique | 100 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10119084
|
Thermo Scientific™
C4012-465 |
Verre | 250 μl | Fond plat | 500 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10227672
|
Thermo Scientific™
02-NV |
Verre | 250 μl | Fond plat | 1000 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10728544
|
Thermo Scientific™
02-MTV |
Verre | 200 μl | Conique | 1000 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Ces inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 et 200 ?non-ascii?l.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Spécification
Transparent | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.