Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Les capsules à sertir de 8 mm offrent une étanchéité anti-fuite, disposent d’une ouverture de 4 mm et sont disponibles avec une grande variété de matériaux de septum, avec et sans revêtement.
22.71€ - 274.00€
Code produit | Marque | Description | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13456736
|
Thermo Scientific™
C4008-1A |
Septa en PTFE transparent / caoutchouc rouge ; Argenté | Argent, Transparent, Rouge |
22.71€
200 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10169054
|
Thermo Scientific™
C4008-2A |
Septa en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge ; Argenté | Argent, Rouge, Blanc |
72.65€
200 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11931533
|
Thermo Scientific™
C4008-4A |
Septa en PTFE rouge / silicone blanc ; argenté | Argent, Rouge, Blanc |
60.17€
200 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10388424
|
Thermo Scientific™
8-PEC1 |
Bouchon à clipser de 8 mm, zone de pénétration plus fine | Transparent |
71.52€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11568160
|
Thermo Scientific™
8-AC-ST15 |
Bouchon à sertir de 8mm, orifice de 4mm | Argent, Blanc, Rouge |
155.53€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11508170
|
Thermo Scientific™
8-AC-ST101X |
Joint en silicone / PTFE pour bouchon à sertir de 8 mm en aluminium, prédécoupé ; ouverture de 4 mm ; argenté | Argent, Argent (bouchon) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10221585
|
Thermo Scientific™
C4011-73W |
Bouchon à clipser de 8 mm, zone de pénétration plus fine | Transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10509742
|
Thermo Scientific™
8-AC7 |
Bouchon à sertir en aluminium de 8 mm, joint en caoutchouc / PTFE de type 7 ; Ouverture de 4 mm ; Argenté | Argent, Rouge, Transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10184943
|
Thermo Scientific™
60180-525 |
Bouchon à sertir de 8mm, orifice central de 4mm | Bleu, Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10463542
|
Thermo Scientific™
8-AC6 |
Bouchon à sertir de 8 mm, orifice de 4 mm, caoutchouc de type 6 / revêtement en PTFE | Argent, Rouge, Transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10336972
|
Thermo Scientific™
8-ACB |
8mm embout, trou 4mm | Argent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10599542
|
Thermo Scientific™
8-AC(B)-ST144 |
Bouchon à sertir de 8mm, orifice de 4mm | Bleu, Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11578160
|
Thermo Scientific™
8-AC-ST101 |
Bouchon à sertir en aluminium de 8 mm, joint en silicone/PTFE ; Ouverture de 4 mm ; Argent | Argent, Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10387062
|
Thermo Scientific™
8-ACT |
Bouchon à sertir de 8mm, orifice de 4mm | Argent, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11508160
|
Thermo Scientific™
8-AC-TST1 |
Bouchon à sertir de 8mm, orifice de 4mm | Argent, Rouge, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11508180
|
Thermo Scientific™
8-PEC1X |
8mm Aligner Cap , zone de pénétration Diluée | clair |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10113462
|
Thermo Scientific™
8-AC6(B) |
Bouchon à sertir de 8 mm, orifice de 4 mm, caoutchouc de type 6 / revêtement en PTFE | Bleu, Rouge, Transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10123462
|
Thermo Scientific™
8-AC6(R) |
Bouchon à sertir de 8 mm, orifice de 4 mm, caoutchouc de type 6 / revêtement en PTFE | Rouge, Transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Ces capsules à sertir de 8 mm sont dotées de bouchons et de septa pré-assemblés. Elles offrent une étanchéité anti-fuite sûre et limitent les risques de contamination pendant la manipulation. Les capsules à sertir de 8 mm disposent d’une ouverture de 4 mm et sont disponibles avec une grande variété de matériaux de septum, avec et sans revêtement pour répondre à vos besoins en chromatographie. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Disponibles dans toute une variété de couleurs et types de septa
- Les capsules en aluminium doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
8 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.