Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Code produit. 12430158
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Rose
Rose, Blanc
Rouge
Matériau:
PTFE
Polypropylène
Polyéthylène
Uréthane
polypropylène
Description:
8mm Open Top Cap , trou 5.5mm
8mm Open Top bouchon à vis , 8-425 fil , trou 5.5mm
Bouchon vissé à ouverture par le haut de 8 mm, bridé, filetage 8-425, trou 5,5 mm
Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5,5 mm
Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5mm
Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5 mm, caoutchouc de type 8 / revêtement en PTFE
Bouchon à vis de 8 mm avec opercule et rebord, filetage 8-425, orifice de 5,5 mm
Bouchon à vis de 8 mm ; Blanc
Bouchon à vis de 8 mm ; Noir
Bouchon à vis de 8 mm ; Noir ; Joint en silicone / PTFE pré-installé
Bouchon à vis de 8 mm ; Noir ; Pour instruments japonais uniquement
Filetage GPI 8-425
Noir ; Septa pré-fendus et encollés de 0,005 po en PTFE rouge / silicone blanc ; finition filetée GPI : 8-425
PP, blanc ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc
PP, blanc ; Septum pré-fendu en PTFE bleu / silicone blanc
PP, noir ; Septum pré-fendu en PTFE bleu / silicone blanc
PP, noir ; septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge
PP, noir ; septum en PTFE rouge / silicone blanc
PP ; Blanc ; Avec rebord pour Shimadzu
PP ; Noir
PP ; noir ; septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
PP ; noir ; à rebord pour Shimadzu
Phénolique, noir ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc
À vis fermé. Non magnétique
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Épaisseur (métrique):
0,90 mm
0,9 mm
1,00 mm
1,0 mm
1.0mm
1,30 mm
1,30 mm
1,3 mm
1.3mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12430158
Marke: Thermo Scientific™ C401398W
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Différents modèles sont disponibles pour convenir à votre application. Les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Les bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 8 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 8-425 et sont disponibles en un assortiment de styles pour correspondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Bouchons avec opercule pour une utilisation avec tous les septa de 8 mm
  • Les bouchons phénoliques sont adaptés à l’autoclavage et aux applications à basse température
  • Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
  • Les bouchons à rebord sont particulièrement adaptés à de nombreux échantillonneurs automatiques japonais
  • Le kit Kombo contient 200 bouchons à rebord de couleur noire, bleue, verte, rouge et jaune
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Couleur (joint) No seal
Description PP ; Blanc ; Avec rebord pour Shimadzu
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Septum No Septum
Type Avec opercule, vis à bride
Taille du bouchon 8 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à vis à ouverture standard 8-425 ; Avec rebord pour Shimadzu
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt