Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Code produit. 13170983
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Rose
Rose, Blanc
Rouge
Matériau:
PTFE
Polypropylène
Polyéthylène
Uréthane
polypropylène
Description:
8mm Open Top Cap , trou 5.5mm
8mm Open Top bouchon à vis , 8-425 fil , trou 5.5mm
Bouchon vissé à ouverture par le haut de 8 mm, bridé, filetage 8-425, trou 5,5 mm
Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5,5 mm
Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5mm
Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5 mm, caoutchouc de type 8 / revêtement en PTFE
Bouchon à vis de 8 mm avec opercule et rebord, filetage 8-425, orifice de 5,5 mm
Bouchon à vis de 8 mm ; Blanc
Bouchon à vis de 8 mm ; Noir
Bouchon à vis de 8 mm ; Noir ; Joint en silicone / PTFE pré-installé
Bouchon à vis de 8 mm ; Noir ; Pour instruments japonais uniquement
Filetage GPI 8-425
Noir ; Septa pré-fendus et encollés de 0,005 po en PTFE rouge / silicone blanc ; finition filetée GPI : 8-425
PP, blanc ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc
PP, blanc ; Septum pré-fendu en PTFE bleu / silicone blanc
PP, noir ; Septum pré-fendu en PTFE bleu / silicone blanc
PP, noir ; septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge
PP, noir ; septum en PTFE rouge / silicone blanc
PP ; Blanc ; Avec rebord pour Shimadzu
PP ; Noir
PP ; noir ; septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
PP ; noir ; à rebord pour Shimadzu
Phénolique, noir ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc
À vis fermé. Non magnétique
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Épaisseur (métrique):
0,90 mm
0,9 mm
1,00 mm
1,0 mm
1.0mm
1,30 mm
1,30 mm
1,3 mm
1.3mm
Code produit. 13170983
Marque: Thermo Scientific™ C40133A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Différents modèles sont disponibles pour convenir à votre application. Les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Les bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 8 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 8-425 et sont disponibles en un assortiment de styles pour correspondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Bouchons avec opercule pour une utilisation avec tous les septa de 8 mm
  • Les bouchons phénoliques sont adaptés à l’autoclavage et aux applications à basse température
  • Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
  • Les bouchons à rebord sont particulièrement adaptés à de nombreux échantillonneurs automatiques japonais
  • Le kit Kombo contient 200 bouchons à rebord de couleur noire, bleue, verte, rouge et jaune
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (joint) No seal
Description PP ; noir ; à rebord pour Shimadzu
Couleur Noir
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 2 ml
Septum No Septum
Quantité 100
Type Bouchon à rebord avec opercule
Taille du bouchon 8 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à bouchon à vis à ouverture standard 8-425