Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Différents modèles sont disponibles pour convenir à votre application. Les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
5.90€ - 177.10€
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13121753
|
Thermo Scientific™
60180-661 |
Rose, Rouge, Blanc | PTFE, Silicone, Polypropylène | Bouchon à vis de 8 mm avec opercule et rebord, filetage 8-425, orifice de 5,5 mm |
55.63€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12400118
|
Thermo Scientific™
C4013-1A |
Noir | Polypropylène | PP ; Noir |
5.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13170983
|
Thermo Scientific™
C4013-3A |
Noir | Polypropylène | PP ; noir ; à rebord pour Shimadzu |
9.08€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12410128
|
Thermo Scientific™
C4013-40A |
Noir, Rouge, Blanc | PTFE, Silicone, Polypropylène | PP ; noir ; septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge |
40.87€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11935713
|
Thermo Scientific™
C4013-60A |
Noir, Rouge, Blanc | PTFE, Silicone, Polypropylène | PP, noir ; septum en PTFE rouge / silicone blanc |
36.33€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12460148
|
Thermo Scientific™
C4013-74A |
Noir, Rouge, Blanc | PTFE, Silicone, Phénol | Phénolique, noir ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc |
45.41€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10584855
|
Thermo Scientific™
C4013-77A |
Noir, Rouge, Blanc | PTFE, Silicone, Polypropylène | PP, noir ; septum en PTFE rouge / silicone blanc |
42.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11583690
|
Thermo Scientific™
8-SC |
Noir | Polypropylène | Bouchon à vis de 8 mm ; Noir |
32.99€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11503720
|
Thermo Scientific™
8-SCJ |
Noir | Polypropylène | Bouchon à vis de 8 mm ; Noir ; Pour instruments japonais uniquement |
32.93€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11583710
|
Thermo Scientific™
8-SC-ST15 |
Noir, Blanc, Rouge | PTFE, Silicone, Polypropylène | Bouchon à vis de 8 mm ; Noir ; Joint en silicone / PTFE pré-installé |
177.10€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11533720
|
Thermo Scientific™
8-SC-8RT1 |
Noir, Rouge | PTFE, Caoutchouc, Polypropylène | Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5 mm, caoutchouc de type 8 / revêtement en PTFE |
119.21€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16595114
|
Thermo Scientific™
B7815-9 |
Noir | Polyéthylène | À vis fermé. Non magnétique |
40.87€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13131753
|
Thermo Scientific™
60180-662 |
Rose, Bleu, Blanc | PTFE, Silicone, Polypropylène | Bouchon à vis de 8 mm avec opercule et rebord, filetage 8-425, orifice de 5,5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12676395
|
Thermo Scientific™
60180-663 |
rose | polypropylène, Silicone, Polypropylene | 8mm Open Top Screw Cap with flange, 8-425 thread, 5.5mm hole |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12490138
|
Thermo Scientific™
C4013-63A |
Noir, Rouge, Blanc | PTFE, Silicone, Polypropylène | PP, noir ; septum en PTFE rouge / silicone blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11909207
|
Thermo Scientific™
C4013-63W |
Blanc, Rouge | PTFE, Silicone, Polypropylène | PP, blanc ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11945713
|
Thermo Scientific™
C4013-64A |
Noir, Bleu, Blanc | PTFE, Silicone, Polypropylène | PP, noir ; Septum pré-fendu en PTFE bleu / silicone blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10459434
|
Thermo Scientific™
C4013-64W |
Blanc, Bleu | PTFE, Silicone, Polypropylène | PP, blanc ; Septum pré-fendu en PTFE bleu / silicone blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13151753
|
Thermo Scientific™
60180-665 |
rose, Ivory, Red | polypropylène, Rubber, Polypropylene | 8mm Open Top bouchon à vis , 8-425 fil , trou 5.5mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13161753
|
Thermo Scientific™
60180-666 |
rose, Red, White | polypropylène, Silicone, Polypropylene | 8mm Open Top bouchon à vis , 8-425 fil , trou 5.5mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12458636
|
Thermo Scientific™
B7815-8 |
Blanc | Uréthane | Filetage GPI 8-425 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12440148
|
Thermo Scientific™
C4013-69A |
Noir, Rouge, Blanc | PTFE, Silicone, Polypropylène | Noir ; Septa pré-fendus et encollés de 0,005 po en PTFE rouge / silicone blanc ; finition filetée GPI : 8-425 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13171753
|
Thermo Scientific™
60180-667 |
rose, Red, White | polypropylène, Silicone, Polypropylene | 8mm Open Top bouchon à vis , 8-425 fil , trou 5.5mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13111753
|
Thermo Scientific™
60180-660 |
Rose | polypropylène | 8mm Open Top Screw Cap, flanged, 8-425 thread, 5.5mm hole |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11971503
|
Thermo Scientific™
8-SCJ(W) |
Blanc | Polypropylène | Bouchon à vis de 8 mm ; Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10732114
|
Thermo Scientific™
60180-514 |
Noir | Polypropylène | Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5,5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15297298
|
Thermo Scientific™
C4013-60P |
rose, Red, White | polypropylène, Silicone, Polypropylene | 8mm Open Top Cap , trou 5.5mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11573700
|
Thermo Scientific™
8-SC(R) |
Rouge | Polypropylène | Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11513710
|
Thermo Scientific™
8-SC(W) |
Blanc | Polypropylène | Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12460118
|
Thermo Scientific™
C4013-30A |
Noir, Ivoire, Rouge | PTFE, Caoutchouc, Polypropylène | PP, noir ; septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12430158
|
Thermo Scientific™
C4013-98W |
Blanc | Polypropylène | PP ; Blanc ; Avec rebord pour Shimadzu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 8-425 et disponibles dans différents styles pour correspondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les bouchons et septa pré-assemblés minimisent les risques de contamination pendant la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Les bouchons avec opercule peuvent être utilisés avec n’importe quel septum de 8 mm
- Les bouchons phénoliques sont adaptés à l’autoclavage et aux applications à basse température
- Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
- Les ensembles de bouchon / septum Kim-Lok™ comportent un anneau de centrage moulé qui permet d’éliminer le mouvement du septum pendant l’injection
- Les septa en PTFE / caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
- Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
- Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec des aiguilles fines
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.