Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Produktkod. 10387713
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Blanc
Bleu
Bleu, Blanc
Bleu, Rouge
Ivoire, Rouge
Rouge, Blanc
Transparent, Rouge
Matériau:
PTFE
PTFE, Caoutchouc
PTFE, Septa en silicone
PTFE, Silicone
PTFE / silicone, Silicone
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
0,3 mm
0,9 mm
1,0 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,5 mm
Dureté:
20 °shore
30 °shore
38 °shore
45 °shore
50 °shore
53 °shore
55 °shore
57 °shore
Förpackningsstorlek
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10387713
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 60180515
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Les septa pour bouchons à vis 8-425 sont fabriqués en PTFE, PTFE / caoutchouc ou en PTFE / silicone pour se prêter à toute une variété d’applications.
Les septa Thermo Scientific™ pour bouchons à vis 8-425 sont fabriqués en PTFE, PTFE / caoutchouc ou PTFE / silicone pour se prêter à toute une variété d’applications HPLC, GC et IC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Les septa circulaires en PTFE sont chimiquement inertes
  • Les septa en PTFE et caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
  • Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
  • Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec les aiguilles à jauge fine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description Joint silicone / PTFE 8 mm
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau PTFE, Silicone
Pré-fendu Oui
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Septum Silicone/PTFE
Type d’emballage 1 pack of 500
Dureté 30 °shore
Autoclavable Autoclavable
Quantité 500
Épaisseur (métrique) 1,1 mm
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type Septa
À utiliser avec (équipement) Bouchon à vis 8-425
Septa Size (Metric) 8 mm
Visa mer Visa mindre
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.