Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent 8 mm
Description
Compatibles avec un grand nombre d’échantillonneurs automatiques, ces flacons à vis en verre transparent 8 mm Thermo Scientific™ ont une finition filetée 8-425. Tout en conservant des dimensions extérieures standard, les volumes internes de ces flacons sont compris entre 300 μl et 2 ml. Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, National™, Chromacol™.
- Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
- Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
- Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
- Thermo Scientific™ Accela™
- Échantillonneur automatique LC Thermo Scientific™ Surveyor
- Beckman™
- CTC™
- Gilson™
- Knauer™
- Shimadzu™
- Spark™
- Varian™
- VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Reportez-vous au catalogue des colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Spécification
Spécification
| Description | Verre transparent 2 ml |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 8 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Modèle | Flacon à vis avec ouverture standard |
| Volume (métrique) résiduel | < 170μL |
| Volume (métrique) de travail | 1,8 ml |
| Afficher plus |