Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec col à sertir de 8 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,26 ml
0,35 ml
0,6 ml
0,64 ml
0,9 ml
1,2 ml
1,3 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Type de base:
Conique
Fond conique
Fond plat
Fond rond
Hauteur (métrique):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 8,2 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 1,2 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | À sertir |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | < 20 μl |
| Volume (métrique) de travail | 1,00 mL |
| Type de base | Fond plat |
| Afficher plus |