Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec col à sertir de 8 mm
Code produit. 11742408 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,26 ml
0,35 ml
0,6 ml
0,64 ml
0,9 ml
1,2 ml
1,3 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Type de base:
Conique
Fond conique
Fond plat
Fond rond
Hauteur (métrique):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 11742408
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peut être fermé avec des bouchons en aluminium de 8 mm, des bouchons en PE de 9 mm ou des bouchons poussoirs de 8 mm.
  • Disponibles dans différents volumes
  • Fond plat, rond ou conique
  • Verre transparent ou ambré
  • Pour presque tous les échantillonneurs automatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 7 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 0,9 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot À sertir
Type d’emballage CleanPack
Volume (métrique) résiduel < 11 μl
Volume (métrique) de travail 0,8 mL
Type de base Fond plat
Hauteur (métrique) 40 mm
Quantité 100
Taille du bouchon ND8
Marking Spot Non