Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 8 mm en PP à trou central, blanc, à filetage 8-425
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Rouge, blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Matériau | en PP |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Type | Bouchon à vis |