Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons de 8 mm, filetage8-425, verre transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE vierge
Silicone / PTFE
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau (doublure) | PTFE vierge |
| Couleur | transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | En verre |
| Volume (métrique) | 1,9 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Afficher plus |