Learn More
(8S,10S)-6,8,10,11-Tétrahydroxy-8-(hydroxyacétyl)-1-méthoxy-7,8,9,10-tétrahydronaphtacène-5,12-dione (aglycone de doxorubicine, doxorubicinone), Mikromol™
Code produit 17953806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17953806 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17953806 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0283.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(8S,10S)-6,8,10,11-Tétrahydroxy-8-(hydroxyacétyl)-1-méthoxy-7,8,9,10-tétrahydronaphtacène-5,12-dione (aglycone de doxorubicine, doxorubicinone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxorubicinone
CAS 24385-10-2
Noms d’analytes ou de composants Doxorubicinone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H18 O9
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Doxorubicinone, (8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, Doxorubicin Hydrochloride Impurity D, Epirubicin Hydrochloride Impurity A, Doxorubicin Impurity D, Epirubicin Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Nom IUPAC (7S,9S)-6,7,9,11-tétrahydroxy-9-(2-hydroxyacétyl)-4-méthoxy-8,10-dihydro-7H-tétracéne-5,12-dione
Poids moléculaire (g/mol) 414.36
Quantité 25 mg
Poids de la formule 414,0951 g/mol