Learn More
9,10-phénanthrénequinone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439323
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11439323
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11762.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 84-11-7 | C14H8O2 | 208.216 g/mol
9,10-Phenanthrenequinon may be used for high quality passivation on silicon (100) surfaces. Quinones may serve as substrates for a variety of flavoenzymes, useful fluorescent compound and quinone. Also used in dyes, as a hardener for dental restoration, for the determination of copper by spectrophotometric method, and for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9,10-phénanthrénequinone peut être utilisé pour la passivation haute qualité sur des surfaces en silicium (100). Les quinones peuvent servir de substrats pour une diversité de flavoenzymes, de composés fluorescents utiles et de quinones. Ils sont également employés dans les colorants, comme durcisseurs pour la restauration dentaire, pour le dosage du cuivre par méthode spectrophotométrique, ainsi que pour la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-11-7
Formule moléculaire C14H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.216
Numéro MDL MFCD00001163
Clé InChI YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
CID PubChem 6763
ChEBI CHEBI:37454
Nom IUPAC phénanthrène-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Phenanthrenequinone
Point de fusion 207°C to 212°C
Densité 1.405
Point d’ébullition >360°C
Point d’éclair 245°C (473°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 608838
Merck Index 14,7213
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 208.22
Pourcentage de pureté 95%