Learn More
9,11α -Époxy-17-hydroxy-7α -(méthoxycarbonyl)-3-oxo-17α Sel de potassium de l'acide -pregn-4-ène-21-carboxylique, Mikromol
Code produit 30461049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30461049 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461049 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3530.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
9,11α -Époxy-17-hydroxy-7α -(méthoxycarbonyl)-3-oxo-17α Sel de potassium de l'acide -pregn-4-ène-21-carboxylique, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
CAS 95716-98-6
Noms d’analytes ou de composants Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H31 O7 . K
Certifications/Conformité ISO 9001
Formule InChI InChI=1S/C24H32O7.K/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(28)30-3)19-16-5-8-23(29,9-6-18(26)27)22(16,2)12-17-24(19,21)31-17;/h10,15-17,19,29H,4-9,11-12H2,1-3H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-;/m1./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [K+].COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]5(O)CCC(=O)[O-])[C@H]14
Poids moléculaire (g/mol) 470.6
Quantité 25 mg
Poids de la formule 470,1707 g/mol