Learn More
9-(2,3-Didéoxy-bêta-D-glycéro-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine (2',3'-Didéoxyadénosine), Mikromol™
Code produit 30464010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464010 4 x 25 mg 100mg
30050291 100 mg 100mg
30051093 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464010 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1047.0200254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
9-(2,3-Didéoxy-bêta-D-glycéro-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine (2',3'-Didéoxyadénosine), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',3'-Dideoxyadenosine
CAS 4097-22-7
Noms d’analytes ou de composants 2',3'-Dideoxyadenosine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H13 N5 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Didanosine Imp. G (EP), Didanosine USP Related Compound B, Didanosine USP RC B, Adenosine, 2',3'-dideoxy-, 2',3'-Dideoxyadenosine, Dideoxyadenosine, NSC 98700, 9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine, Didanosine Related Compound B, Didanosine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
Nom IUPAC [(2S,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)oxolan-2-yl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 235.243
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 235,107 g/mol