Learn More
9-[4-Acétoxy-3-(hydroxyméthyl)butyl]-2-amino-9H-purine, Mikromol
Description
9-[4-Acétoxy-3-(hydroxyméthyl)butyl]-2-amino-9H-purine, Mikromol
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Desacetyl Famciclovir |
| CAS | 104227-88-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Desacetyl Famciclovir |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H17 N5 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1-acetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monoacetate (ester) (9CI), BRL 43594, 2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)butyl acetate, Famciclovir RC B (USP), 9-(4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)butyl)-2-amino-9H-purine |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H17N5O3/c1-8(19)20-6-9(5-18)2-3-17-7-15-10-4-14-12(13)16-11(10)17/h4,7,9,18H,2-3,5-6H2,1H3,(H2,13,14,16) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CC(=O)OCC(CO)CCn1cnc2cnc(N)nc12 |
| Show More |