Learn More
9,9-diméthyl-4,5-bis(diphénylphosphino)xanthène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3736295 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10024762 1 g Flacon en verre 1g
10397432 5 g Flacon en verre 5g
10533094 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10024762 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378060010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 161265-03-8 | C39H32OP2 | 578.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161265-03-8
Formule moléculaire C39H32OP2
Poids moléculaire (g/mol) 578.63
Numéro MDL MFCD00233866
Clé InChI CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene, unii-nmu72mog9b, nmu72mog9b, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphane, 5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl-diphenylphosphane, 4,5-bis-diphenylphosphanyl-9,9-dimethyl-9h-xanthene
CID PubChem 636044
SMILES CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 9, 9-Dimethyl-4, 5-bis(diphenylphosphino)xanthene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 226.0°C to 230.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 10268
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC (5-diphénylphosphanyl-9,9-diméthylxanthen-4-yl)-diphénylphosphane
Poids de la formule 578.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.