Learn More
Acide 9,9'-(hydrazine-1,2-diylidène)bis(9-(3,4-diméthyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoïque), TRC
Code produit 30389260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30389260 2.5 mg 2.50mg
30389554 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30389260 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH6865202.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Noms d’analytes ou de composants 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C40 H64 N2 O6
Formule InChI InChI=1S/C40H64N2O6/c1-7-9-17-25-35-29(3)31(5)39(47-35)33(23-19-13-11-15-21-27-37(43)44)41-42-34(24-20-14-12-16-22-28-38(45)46)40-32(6)30(4)36(48-40)26-18-10-8-2/h7-28H2,1-6H3,(H,43,44)(H,45,46)/b41-33-,42-34-
Type de solution Neat
SMILES CCCCCc1oc(\C(=N/N=C(/CCCCCCCC(=O)O)\c2oc(CCCCC)c(C)c2C)\CCCCCCCC(=O)O)c(C)c1C
Nom IUPAC Acide (9Z)-9-[(Z)-[8-carboxy-1-(3,4-diméthyl-5-pentylfuran-2-yl)octylidène]hydrazinylidène]-9-(3,4-diméthyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoïque
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 668.946
Quantité 2.5 mg
Poids de la formule 668.476