Learn More
Acide 9,9'-(hydrazine-1,2-diylidène)bis(9-(3,4-diméthyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoïque), TRC
Code produit 30389554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389554 25 mg 25mg
30389260 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30389554 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH68652025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Noms d’analytes ou de composants 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C40 H64 N2 O6
Formule InChI InChI=1S/C40H64N2O6/c1-7-9-17-25-35-29(3)31(5)39(47-35)33(23-19-13-11-15-21-27-37(43)44)41-42-34(24-20-14-12-16-22-28-38(45)46)40-32(6)30(4)36(48-40)26-18-10-8-2/h7-28H2,1-6H3,(H,43,44)(H,45,46)/b41-33-,42-34-
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCCCc1oc(\C(=N/N=C(/CCCCCCCC(=O)O)\c2oc(CCCCC)c(C)c2C)\CCCCCCCC(=O)O)c(C)c1C
Nom IUPAC Ácido (9Z)-9-[(Z)-[8-carboxi-1-(3,4-dimetil-5-pentilfuran-2-il)octilideno]hidrazinilideno]-9-(3,4-dimetil-5-pentilfuran-2-il)nonanoico
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 668.946
Quantité 25 mg
Poids de la formule 668.476