Learn More
9-bêta-D-Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (inosine), Mikromol™
Description
9-bêta-D-Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Inosine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Inosine |
| CAS | 58-63-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Inosine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H12 N4 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Adenosine Imp. G (EP), Inosine, Didanosine Imp. B (Ph. Int.), 9-beta-D-Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Adenosine Impurity G, Didanosine Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23 |
| Nom IUPAC | 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one |
| Afficher plus |