Learn More
9-Chloro-11beta,21-dihydroxy-16beta-méthyl-3,20-dioxopregna-1,4-dién-17-yl Propanoate (17-propionate de béclométasone), Mikromol™
Code produit 30457637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457637 4 x 25 mg -
18090990 25 mg 25mg
17909919 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457637 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0199.0100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
9-Chloro-11beta,21-dihydroxy-16beta-méthyl-3,20-dioxopregna-1,4-dién-17-yl Propanoate (17-propionate de béclométasone), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Beclometasone 17-Propionate
CAS 5534-18-9
Noms d’analytes ou de composants Beclometasone 17-Propionate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C25 H33 Cl O6
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 9-Chloro-11beta,21-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Propanoate, Beclometasone Dipropionate Imp. H (EP), Beclometasone 17-Propionate, Beclomethasone 17-monopropionate, Beclomethasone 17-propionate, (11beta,16beta)-9-Chloro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate, CCI 2382, Beclometasone Dipropionate Related Compound H, Beclometasone Dipropionate Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C25H33ClO6/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-27)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,26)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,27,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Nom IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13,16-triméthyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yl] propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 464.98
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 464,1966 g/mol