Learn More
9-cis-acide rétinoïque, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474629 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15474629 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62219.#0
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un ligand à forte affinité pour le récepteur rétinoïde X.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
9L’acide cis-rétinoïque est un analogue de la vitamine A qui inhibe la prolifération cellulaire et favorise la différenciation cellulaire. L’acide 9-cis-rétinoïque est un inhibiteur de Cox-2 et un activateur de RAR α ;, RAR β, RAR γ et RXR.
Solu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-cis-Retinoic acid
CAS 5300-03-8
Point de fusion 178°C to 180°C
Formule moléculaire C20H28O2
Numéro MDL MFCD00270072
Quantité 5 mg
Sensibilité Light and moisture sensitive
Merck Index 14,249
Synonyme alitretinoin, 9-cis-retinoic acid, panretin, 9-cis-tretinoin, panrexin, panretyn, panretin gel, toctino, 9-cis retinoic acid, 9 z-retinoic acid
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform (50mg/ml),DMSO (∽25mg/ml),ethanol (25mg/ml),and acetone (25mg/ml). Insoluble in water.
Clé InChI SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
Nom IUPAC Acide(2E,4E,6Z,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraénoïque
Poids moléculaire (g/mol) 300.44
CID PubChem 449171
ChEBI CHEBI:50648
Poids de la formule 300.44
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-cis-Retinoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-cis-Retinoic acid