Learn More
9-décan-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15214644 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15214644
Marque: Thermo Scientific Acros 152640050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13019-22-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13019-22-2
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Clé InChI QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
CID PubChem 25612
Nom IUPAC Déc-9-an-1-ol
SMILES C=CCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Decen-1-ol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -13.0°C
Couleur Rouge orangé à rouge
Densité 0.8450g/mL
Point d’ébullition 234.0°C to 238.0°C
Point d’éclair 104°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (main isomer) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CH(CH2)8OH
Indice de réfraction 1.4470 to 1.4490
Quantité 5 g
Beilstein 01,451
Gravité spécifique 0.845
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Viscosité 11.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-Decen-1-ol