Learn More
9-fluorénone hydrazone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420307
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11420307
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21706.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 13629-22-6 | C13H10N2 | 194.237 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13629-22-6
Formule moléculaire C13H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 194.237
Numéro MDL MFCD00016357
Clé InChI YCNUILAKOMIBAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluorenone hydrazone, fluoren-9-one, hydrazone, fluorenone hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidene hydrazine, 9h-fluoren-9-one, hydrazone, fluoren-9-one hydrazone, 9h-fluoren-9-ylidenehydrazine, fluorenonhydrazon, fluoren-9-ylidenediazane, fluoren-9-ylidene-hydrazine
CID PubChem 83627
Nom IUPAC Fluorène-9-ylidènehydrazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenone hydrazone
Point de fusion 150°C to 154°C
Quantité 5 g
Beilstein 1910575
Poids de la formule 194.24
Pourcentage de pureté ≥98%