Learn More
Bromure de (9-fluorényl)triphénylphosphonium, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11320224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11320224 1 g 1g
11330224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11320224 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00794.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7253-07-8
Numéro MDL MFCD00031650
Spécification
Nom chimique ou matériau (9-Fluorenyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion >330°C (decomposition)
Formule moléculaire C31H24BrP
Quantité 1 g
Beilstein 3897970
Synonyme 9-fluorenyl triphenylphosphonium bromide, 9h-fluoren-9-yltriphenylphosphanium bromide, 9-fluorenyltriphenylphosphium bromide, 9h-fluoren-9-yl triphenylphosphonium bromide
Clé InChI BHNPKGAMAZKCCJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 9H-fluorène-9-yl(triphényl)phosphanium ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 507.41
CID PubChem 18702719
Poids de la formule 507.42
Pourcentage de pureté 98%