Learn More
9-Méthylacridine, Mikromol™
Code produit 30052388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052388 25 mg 25mg
17913446 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052388 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0076.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
9-Méthylacridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Methylacridine
CAS 611-64-3
Noms d’analytes ou de composants 9-Methylacridine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H11 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Carbamazepine Imp. B (EP), 9-Methylacridine, Carbamazepine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
SMILES Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
Nom IUPAC 9-méthylacridine
Poids moléculaire (g/mol) 193.24
Quantité 25 mg
Poids de la formule 193,0891 g/mol