Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm avec micro-insert intégré, large ouverture
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
73.25€ - 145.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
---|---|
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type de goulot | Filetage court |
Type de base | Fond plat |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Marking Spot | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Marking Spot | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15592310
|
Fisherbrand™
|
Ambré | 0,4 ml | Non | Lié par le fond |
73.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11575894
|
Fisherbrand™
|
Transparents | 0.34 ml | Oui | Bouchon fixé |
145.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12951011
|
Fisherbrand™
|
Transparent | 0,4 ml | Non | Lié par le fond |
89.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- 9 mm
- Filetage court
- Verre
- Large ouverture
- Transparent
Spécification
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
Fond plat | |
ND9 |
Verre | |
Filetage court | |
32 mm |