Learn More
Acide 9-octadécénoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314544 5 g 5g
11304544 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314544 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01294.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 506-24-1 | C18H32O2 | 280.45 g/mol
9-Octadecynoic acid, is used as an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 9-octadécynoïque est utilisé comme intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-24-1
Formule moléculaire C18H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 280.45
Numéro MDL MFCD00014386
Clé InChI RGTIBVZDHOMOKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stearolic acid, 9-octadecynoic acid, 9-stearolic acid, delta 9-octadecynoic acid, stearolsaeure, octadec-9-insaeure, octadeca-9-ynoic acid, 9-odya, d09qia, 9-oda
CID PubChem 68167
ChEBI CHEBI:28801
Nom IUPAC Acide octadéc-9-ynoïque
SMILES CCCCCCCCC#CCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Octadecynoic acid
Point de fusion 43°C to 47°C
Point d’ébullition 189°C to 190°C (2 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1786634
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 280.45
Pourcentage de pureté 98%