Learn More
Uvex™ Verre de rechange I-Vo 9160
Code produit 17297241 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marron
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17297241 Marron
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17297241 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 9160118
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Verre de rechange en PC teinté marron avec revêtement Supravision Sapphire.
  • Verre de rechange en PC teinté marron
  • Revêtement Supravision Sapphire
Revêtement Supravision Sapphire
  • À l’intérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
  • Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
  • Les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer facilement les saletés graisseuses et aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166:2001, EN 170:2002
Type de lentille Supravision Sapphire
Teinte de la lentille Marron
Jetable Non
Lens Material Polycarbonate
Labeling 5-2,5
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.