Learn More
uvex Lunettes de sécurité i-5 avec verre CBR65
Code produit 17217271 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Conditionnement
17217271 Gris 1 pièce
17207271 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17217271 Fournisseur uvex Code fournisseur 9183281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.50€
    14.82€ / 1 pièces
    Économisez 3.68€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-11-2026
Une protection fiable grâce à une conception moderne et innovante avec protection latérale et protection oculaire x-tended. Les Uvex i-5 peuvent être utilisées pour protéger les yeux dans de nombreuses situations.
  • Les fonctions sophistiquées garantissent un confort utilisateur supérieur lorsqu’elles sont portées pendant de longues périodes
  • Pont de nez souple et flexible pour un confort amélioré et un ajustement antidérapant
  • La protection oculaire X-tended protège contre la poussière, la saleté et les particules en suspension
  • La protection latérale X-tended augmente la protection sans restreindre la vision périphérique
  • Inclinaison 3 positions pour un ajustement personnalisé
  • La technologie de branche latérale X-twist extensible offre un réglage pratique et flexible
  • Branches souples pour un ajustement sans pression et antidérapant
  • Protection UV 400 fiable
Revêtement Supravision Excellence
  • À l’intérieur : Antibuée
  • Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166:2001, EN 172
Type de lentille Supravision Excellence
Revêtement de la lentille Antibuée
Teinte de la lentille Gris
Type de produit Lunettes de sécurité ergonomiques
Couleur de la monture Anthracite, citron vert
Modèle 9183 i-5
Valeur de transmittance 0,23
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon
Labeling W 166 FT CE - 5-2.5 W 1 FTKN CE