Description
- Lunettes de sécurité innovantes dotées d’une conception sportive qui associe fonctionnalité et sécurité
- La construction ultra-légère ne pèse que 23 grammes
- Pont de nez souple et réglable avec branches antidérapantes et souples pour un ajustement sans pression
- La géométrie des verres garantit une vision optimale
Revêtement Supravision AR
- Intérieur :Anti-reflets
- Extérieur :Anti-reflets
- Idéales pour travailler dans des conditions d’éclairage fort ou mixte
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur :Antibuée
- Extérieur :Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Extreme
- Intérieur :Antibuée
- Extérieur :Antirayures
- Idéales pour les zones de travail avec une exposition à long terme à la condensation et des niveaux élevés de saleté
Revêtement Supravision Plus
- Intérieur :Anti-buée et résistantes aux rayures
- Extérieur :Anti-buée et résistantes aux rayures
- Convient aux environnements présentant des fluctuations fréquentes de température et d’humidité
Revêtement Supravision Variomatic
- Intérieur :Antibuée
- Extérieur :Antirayures
- Les filtres à coloration automatique s’assombrissent automatiquement en 10 secondes et s’éclaircissent après 30 secondes
- Convient aux zones de travail avec un déplacement fréquent entre l’intérieur et l’extérieur et de la lumière vers l’obscurité
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Teinte de la lentille | Miroir argenté |
| Type de produit | Lunettes de sécurité ergonomiques |
| Couleur de la monture | Noir, gris |
| Modèle | Sportstyle 9193 |
| Valeur de transmittance | 0,12 |
| Poids (métrique) | 23 g |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Show More |