Description
- Lunettes de sécurité avec un design moderne et sportif
- Le verre duo-sphérique offre un grand champ de vision
- Peuvent être facilement associées à d’autres formes d’EPI
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Sapphire
- Intérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Extérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer facilement les saletés graisseuses et aqueuses
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Type de lentille | Duo-sphérique |
| Revêtement de la lentille | Antirayures |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| Couleur de la monture | Bleu, gris |
| Modèle | Pheos CX2 9198 |
| Détails de ventilation | Ventilé |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |