Learn More
uvex Lunettes de sécurité Pheos
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-UV, Scratch-resistant
Anti-buée
Anti-buée et résistant aux rayures, Scratch-resistant
Antirayures
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Marron clair (CBR65)
Miroir argenté
Transparent
Transparents
Couleur de la monture:
Blanc, citron vert
Blanc, noir
Bleu, gris
Noir, bleu clair
Noir, jaune
Rouge, gris
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lunettes de sécurité avec un design moderne et sportif
- Le verre duo-sphérique offre un grand champ de vision
- Peuvent être facilement associées à d’autres formes d’EPI
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Sapphire
- Intérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Extérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer facilement les saletés graisseuses et aqueuses
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Type de lentille | Duo-sphérique |
| Revêtement de la lentille | Anti-buée et résistant aux rayures, Scratch-resistant |
| Teinte de la lentille | Marron clair (CBR65) |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| Couleur de la monture | Blanc, noir |
| Modèle | Pheos CX2 9198 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Non |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Afficher plus |