Description
- Les lunettes sportives assurent une couverture optimale de l’ensemble de la zone oculaire
- Branches à charnière innovantes pour un ajustement personnalisé
- La conception légère ne pèse que 23 grammes
- Sans métal
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Sapphire
- À l’intérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer facilement les saletés graisseuses et aqueuses
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Type de lentille | Supravision Excellence |
| Revêtement de la lentille | Anti-buée et résistant aux rayures, Scratch-resistant |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
| À utiliser avec (application) | Structure |
| Couleur de la monture | Bleu |
| Modèle | 9199 X-Fit |
| Poids (métrique) | 23 g |
| Matériau | Polycarbonate |
| Afficher plus |