Learn More
uvex Lunettes étanches aux gaz Ultravision 9301
Code produit 17207321 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jaune
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17207321 Jaune
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17207321 Fournisseur uvex Code fournisseur 9301613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.15€
    16.66€ / 1 pièces
    Économisez 1.49€
    8% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les lunettes ergonomiques à vision complète sont étanches aux gaz et dotées d’un revêtement Supravision Excellence
  • Lunettes à vision complète confortables et ergonomiques
  • Convient aux porteurs de lunettes, visibilité latérale illimitée, changement de verre sans problème
  • Verre transparent en PC avec revêtement Supravision Excellence
  • Étanches aux gaz sans système de ventilation
Revêtement Supravision Excellence
  • À l’intérieur : Antibuée
  • Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
  • Facile à nettoyer et moins sensible aux salissures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166:2001, EN 170:2002
Type de lentille Supravision Excellence
Revêtement de la lentille Antibuée
Description Gastight
Couleur Jaune
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes antibuée
Modèle Ultravision 9301
Détails de ventilation Non ventilées
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon
Labeling W 166 345 BT CE - 2C-1,2, W1 BTKN CE