Learn More
uvex Lunettes de sécurité autoclavables pour salle blanche CR à ultrasons 9302
Code produit 15316142 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autoclavable:
Autoclavable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autoclavable Conditionnement
15316142 Autoclavable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15316142 Fournisseur uvex Code fournisseur 9302500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.90€
    24.48€ / 1 pièces
    Économisez 6.42€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Les lunettes autoclavables à vision complète offrent une rigidité mécanique élevée et un confort d’utilisation maximum.Ces lunettes de protection n’exercent aucune pression ou ne pincent jamais lorsqu’elles sont portées en permanence.Le composant souple flexible s’adapte au visage de l’utilisateur et assure une protection latérale complète pour la zone oculaire, y compris pour ceux qui portent des lunettes.
L’ultrasonique uvex offre une excellente ventilation, garantissant un climat autour des yeux agréable et non irritant. Un design sportif, un large champ de vision panoramique et des verres remplaçables rapidement et facilement remplaçables soulignent encore les avantages de ces lunettes haut de gamme. La variante CR autoclavable symbolise la protection professionnelle dans les laboratoires, cliniques, salles blanches ou dans la production alimentaire.
Caractéristiques générales
  • Lunettes-masque à conception sportive, également adaptées comme lunettes secondaires
  • Les verres peuvent être changés
  • Couleurs de monture : transparente, blanche
  • Verre en PC, transparent
Caractéristiques de protection
  • Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
  • Étiquetage : W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
  • Protection UV 400 fiable
  • Haute résistance mécanique (B : 120 m/s)
Caractéristiques de confort
  • Autoclavable et résistant aux produits chimiques, anti-embrouillard à l’intérieur, extrêmement résistant aux rayures à l’extérieur (uvex supravision propre).
  • Large champ de vision panoramique
  • Aucun problème de pression avec le port à long terme grâce à la combinaison de composants durs et mous
Applications
  • Uvex Supravision Clean : Environnements de travail stériles (laboratoires, hôpitaux, salles blanches, production alimentaire)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de lentille Uvex Supravision Clean
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Couleur Transparentes, blanches
Certifications / conformité (Europe) EN 166-2001, EN 170-1994
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
Couleur de la monture Transparent
Matériau du bandeau Silicone
Comprend Bandeau
Modèle Ultrasons 9302
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon