Description
- La monture est construite avec les derniers matériaux et technologies pour une stabilité mécanique maximale, tout en restant légère
- Une couche TPU est solidement soudée sur la monture pour garantir un ajustement parfait et faciliter le nettoyage
- Certifiées conforme aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 172 (filtres anti-soleil pour usage industriel)
- Le revêtement Supravision extreme est anti-rayures à l’extérieur et anti-buée en permanence à l’intérieur
- Offrent une vision panoramique sans effet de tunnel grâce au verre à ajustement étroit
- Idéales pour de longues périodes d’utilisation sans douleur ni points de pression
Specifications
Specifications
| Type de lentille | Supravision Extreme |
| Revêtement de la lentille | Anti-fog |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Teinte de la lentille | Gris |
| Type de produit | Anti-fog Goggles |
| Couleur de la monture | Noir, gris |
| Modèle | 9307 Carbonvision |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Show More |