Learn More
Uvex™ Verre de protection magnétique U-Sonic 9308
Artikelnummer. 17247321 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Gris
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17247321 Gris
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17247321 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 9308048
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Lunettes à vision complètes légères à géométrie compacte pour une compatibilité avec différents types d’EPI. Technologie d’aimant intégrée pour une fixation rapide d’un volet supplémentaire.
  • Les lunettes à vision complète et légères permettent de soulager l’œil sans contrainte
  • La pression de contact faible et la distribution de la pression homogène garantissent un haut niveau de confort
  • Technologie d’aimant intégrée pour une fixation rapide d’un volet supplémentaire
  • La géométrie compacte assure la compatibilité avec divers autres EPI
  • Système de ventilation innovant pour un climat oculaire confortable
  • La technologie de composants duo offre un ajustement parfait
Revêtement Supravision Sapphire
  • À l’intérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
  • Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
  • Les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer facilement les saletés graisseuses et aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifications/Conformité EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Type de lentille Supravision Sapphire
Teinte de la lentille Gris
Modèle U-Sonic
Valeur de transmittance 0,14
Détails de ventilation Ventilé
Jetable Non
Lens Material Polycarbonate
Protection UV UV 400
Labeling 5-3,1 W 1 CE
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.