Learn More
Euro Protection™ Veste 94 % polyester / 6 % spandex
Code produit 12047886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grand
X-Large
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12047886 X-Large 1 pièce
12037886 Grand 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12047886 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 5YAGBXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.99€
    32.93€ / 1 pièces
    Économisez 52.06€
    61% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027