Learn More
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads
For use with epMotion™ 96 Flex in hard-shell case. Requires base device for operation.
6250.00€ - 7250.00€
Spécification
Type de produit | Dispensing Head |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
À utiliser avec (application) | Cell culture, Molecular biology |
À utiliser avec (équipement) | epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System |
Quantité | 1 Ea. |
Code produit | Marque | L’appareil peut contenir | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | L’appareil peut contenir | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30040081
|
Eppendorf™
5069000527 |
0.5 to 300 μL |
7250.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30040079
|
Eppendorf™
5069000535 |
5 to 1000 μL |
6250.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- For use with epMotion™ 96 Flex (not included)
- Intuitive semi-automated handling of 96- and 384-well plates
- Calibrated according to ISO 23783-2 standards
- Includes hard shell case for transport and storage
Spécification
Dispensing Head | |
Cell culture, Molecular biology | |
1 Ea. |
Non autoclavable | |
epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System | |
1 Ea. |