Learn More
Bel-Art™ 96 Deep-Well Plates, Automation Compliant
Code produit. 17274974 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type de puits:
U
V
Volume total (métrique) du puits:
2 mL
2,2 mL
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 17274974
Marque: Bel-Art™ F378600008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conforme aux normes SBS / ANSI / SLAS
  • Utilisé avec des pipettes multicanaux ou avec des systèmes d’automatisation
  • En polypropylène vierge
  • Sans DNAse ni RNAse, apyrogènes
  • Fabriqué en salle blanche de classe 8
  • Marquage alphanumérique et repère d’angle de coupe pour faciliter le référencement
  • Peut être conservé à -80°C
  • Autoclavable jusqu’à 121°C.
  • Marquage CE
Types :
  • forme du fond en V
    • Pour faciliter la récupération des échantillons
  • forme du fond en U
    • Idéal pour l’agglutination ou les applications où une agitation légère est nécessaire
Spécification
Code-barres No Barcode
Certifications/Conformité Conforme à l’automatisation, marquage CE
Format Étalon
Contenu et stockage Stocker à -80°C
Array 12 x 8
Autoclavable Autoclavables
Couleur Transparent
Type de produit Plaque à puits
À utiliser avec (équipement) Pipettes multicanaux ou systèmes d’automatisation
Matériau PP
Volume (métrique) du puits 2 mL
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 2 mL
Type de puits U
Compatibilité des plaques Normes SBS / ANSI / SLAS
Quantité 5/boîte