Learn More
Corning™ Microplaques en PS blanches ou noires à fond transparent à 96 puits
GREENER_CHOICE
Code produit. p-9045029 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Conditionnement:
20/boîte ; 100/carton
Conditionnement individuel, 48/boîte
Conditionnement:
100 pièces
48 pièces
Code produit. 10530753
Marque: Corning™ 3603
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur : noir, fond transparent ; Stérilité : stérile ; Couvercle : avec couvercle
  • Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
  • Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
  • Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,32 cm2
Array 8 x 12
Conditionnement Conditionnement individuel, 48/boîte
Couleur Noir, Fond transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type de puits Plat
À utiliser avec (application) Fixation et croissance des cellules dépendantes de l’ancrage
Nbre par carton 48
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 48/boîte