Learn More
Corning™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
GREENER_CHOICE
Code produit. p-9045031 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Conditionnement individuel ; boîte de 48
Sachet de 20, boîte de 100
Conditionnement:
100 pièces
48 pièces
Code produit. 10517742
Marque: Corning™ 3610
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques en PS blanches ou noires à fond transparent à 96 puits Corningtrade; permettent une observation directement sur un microscope. Pour les dosages par luminescence et par fluorescence ; idéales pour la réalisation d’essais cellulaires et moléculaires.
  • Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
  • Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
  • Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Format Étalon
    Couvercle Avec couvercle
    Surface de culture 0,32 cm2
    Array 8 x 12
    Conditionnement Conditionnement individuel ; boîte de 48
    Couleur Blanc, Fond transparent
    Matériau PS
    Nbre de puits 96
    Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
    Stérilité Stérile
    Traitement de surface Culture cellulaire
    Type de puits Plat
    À utiliser avec (application) Fixation et croissance des cellules dépendantes de l’ancrage
    Nbre par carton 48/carton
    Nb par paquet 1 / boîte
    Quantité 48/boîte