Learn More
Eppendorf™ Microplaques PCR à fond plat à 96 puits
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Fond transparent
Blanc, Noir
Gris
Quantité:
240/boîte
80/Paquet
80/boîte
Conditionnement:
240 pièces
80 pièces
Spécification
Spécification
| Certifiés | Oui |
| Format | Étalon |
| Méthode de détection | Analyse protéique quantitative |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 5 Bags x 16 Plates |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Type de puits | Plat |
| Exempt de DNase | Oui |
| Afficher plus |