Learn More
Eppendorf™ Microplaques PCR à fond plat à 96 puits
GREENER_CHOICE
Code produit. 15294516 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Fond transparent
Blanc, Noir
Gris
Quantité:
240/boîte
80/Paquet
80/boîte
Conditionnement:
240 pièces
80 pièces
Code produit. 15294516
Marque: Eppendorf™ 0030601475
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’analyse protéique quantitative
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifiés Oui
Format Étalon
Méthode de détection Analyse protéique quantitative
Array 8 x 12
Conditionnement 5 Bags x 16 Plates
Couleur Gris
Matériau PP
Nbre de puits 96
Type de puits Plat
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Pour les techniques de PCR
Stabilité thermique max. 121°C
Quantité 80/Paquet