Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes Flipper™ à 96 puits
Protégez les échantillons et permettez l’empilement des racks grâce à ce rack pour microtubes à 96 puits Flipper.
260.16€ - 349.00€
Spécification
Type de produit | Rack Flipper à 96 puits |
---|---|
Description | Rack Flipper |
Matériau | PP |
Empilables | Oui |
Nbre par carton | 10 racks |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10156860
|
Thermo Scientific™
8760 |
Rose fluorescent |
282.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10055250
|
Thermo Scientific™
8770-11 |
Orange fluorescent |
349.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11550115
|
Thermo Scientific™
8780 |
Vert fluorescent |
267.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11560115
|
Thermo Scientific™
8790 |
Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Protégez les échantillons et permettez l’empilement des racks grâce au rack pour microtubes Thermo Scientific™ Flipper™ à 96 puits.
- Contient des tubes de 0,5 ml d’un côté et des tubes de 1,5 ml de l’autre
- Moulés avec une grille de repérage alphanumérique pour faciliter l’identification des tubes
- Chaque côté présente une surface d’écriture dépolie pour un marquage résistant aux bavures
- Plusieurs couleurs disponibles
Spécification
Rack Flipper à 96 puits | |
PP | |
10 racks |
Rack Flipper | |
Oui |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.