Learn More
Greiner Bio-One Microplaque ELISA à 96 puits demi-surface
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Traitement de surface:
Capacité de liaison moyenne Microlon
Microlon 600 Haute liaison
Non traité
Conditionnement:
40 pièces
Description
- Apyrogène
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Matériau : Polystyrène cristal transparent
- Codage alphanumérique des puits
- Adapté aux mesures de transmission
- Espacement entre puits : 9 mm
- Spécifiquement tre
Certifications
DIN ISO 9001
Spécification
Spécification
| Format | Demi-surface |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | À liaison moyenne |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Capacité de liaison moyenne Microlon |
| Type de puits | Plat |
| Nb par paquet | 10 |
| Afficher plus |