Learn More
BRAND™ Plaque PCR à 96 puits
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Type de jupe:
Demi
Sans jupe
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons
- Autoclavables et exempts de RNase, de DNase et d’ADN
- Des parois minces et uniformes assurent un transfert thermique cohérent et précis et d’excellents résultats
- Compatibles avec la plupart des grandes marques de thermocycleurs
- 96 puits
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Propriété de liaison | Untreated |
| Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | Bagged |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Single-use |
| Type de produit | PCR 96-well plate |
| Afficher plus |